Learn More
Microspec™ Étaleurs recourbés
Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner
Marque: Microspec™ D10
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.77400kg
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Réduit la tendance à retourner
Spécification
Oui | |
Fabrication aseptique | |
Blue | |
25 sachets de 20 | |
180 mm |
7,1 in | |
Étaleur | |
Sachet Microseal | |
Polystyrène hautement résistant aux chocs |