Learn More
Microspec™ Étaleurs recourbés
Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner
Marque: Microspec™ D4
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Réduit la tendance à retourner
Spécification
Oui | |
37 x 180 mm | |
Étaleur | |
Sachet Microseal, Ecopack | |
Polystyrène hautement résistant aux chocs |
7,1 in | |
Fabrication aseptique | |
Bleu | |
7500 | |
180 mm |