Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Compact and accurate WBU-200 Series Liquid Calibration Bath for external circulation or temperature calibration.
1595.00€ - 1975.00€
Spécification
Gamme de températures | de -35°C à +250°C |
---|---|
Type | Liquid Calibration Bath |
Comprend | Couverture, couvercle et plaque de pontage |
Stabilité de la température | ±0,005°C |
Longueur (impériale) | 13.8 in. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15167036
|
Cole-Parmer™
16112-03 |
5 L |
1595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12091642
|
Cole-Parmer™
16105-04 |
7 L |
1825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15177036
|
Cole-Parmer™
16104-50 |
12 L |
1975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fully insulated baths offer excellent heat retention.
- Temperature stability of ±0.005°C depending on choice of control unit.
- These compact calibration baths offer excellent stability over the entire temperature range.
- Use these baths for external circulation to maintain temperatures of samples in viscometers, photometers, refractometers, fermenters and other reaction vessels.
- All models offer high pump performance and exceptional thermal stability from -35°C to 250°C.
- Add a flow cooler to the system to achieve temperatures down to -35°C.
- The water baths are fully insulated on all sides and base and are fitted with a cooling coil for connection to a cold water supply for use at temperatures around ambient.
- An immersion circulator is required for liquid calibration baths to operate—order Cole-Parmer IC-300 series or other compatible immersion circulators separately.
Spécification
de -35°C à +250°C | |
Couverture, couvercle et plaque de pontage | |
13.8 in. | |
10.2 in. |
Liquid Calibration Bath | |
±0,005°C | |
351 mm | |
260 mm |