Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Compact and accurate WBU-200 Series Liquid Calibration Bath for external circulation or temperature calibration.
Marque: Cole-Parmer™ 16104-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bain entièrement isolé pour une excellente rétention thermique
- Sélection analogique ou numérique de la température en fonction du choix de l’unité de commande
- Stabilité de température de ± 0,005°C selon le choix de l’unité de commande
Spécification
3.2 gal. | |
de -35°C à +250°C | |
Couverture, couvercle et plaque de pontage | |
±0,005°C | |
13.8 in. | |
10.2 in. | |
14.1 in. | |
9 kg |
12 L | |
Liquid Calibration Bath | |
FBCAL12D | |
351 x 260 x 358 mm | |
351 mm | |
260 mm | |
358 mm |