Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour adoucisseur d’eau
Éliminez les ions durs, tels que le calcium et le magnésium, à l’aide de ces accessoires. Une eau adoucie prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
Marque: Thermo Scientific™ 50155490
65.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminez les ions durs, tels que le calcium et le magnésium, à l’aide des accessoires pour adoucisseur d’eau Thermo Scientific™. Une eau adoucie prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
Contrôleur de capteur pour la surveillance de l’adoucissement de l’eau
- Le contrôleur de capteur SE est un système de surveillance pour un fonctionnement avec contrôle de la qualité du système d’adoucissement de l’eau
Mesure de la dureté totale (solution de titration)
- Nécessaire pour déterminer la dureté de l’eau d’alimentation et pour calculer les paramètres du programme de l’adoucisseur
Dispositif anti-bactéries pour adoucisseurs d’eau
- Pour la désinfection du lit de l’échange d’ions lors de chaque régénération
- Le dispositif anti-bactéries extrait le chlore d’une partie de l’eau salée pour désinfecter la résine échangeuse d’ions
Tuyau flexible de connexion de 1 pouce (2,5 cm) avec gainage en acier inoxydable, de 1 mètre de longueur
- Connexion facile et intelligente de votre adoucisseur d’eau Thermo Scientific aux connecteurs muraux
- Une alternative aux tuyauteries fixes, qui offre plus de flexibilité pour la maintenance
Bloc de montage de 1 pouce (2,5 cm) avec vanne de mélange
- Pour un contournement aisé de l’adoucisseur pour la maintenance, les réparations, etc.
Vanne de mélange OVP pour systèmes d’adoucissement de 1 pouce (2,5 cm) pour ajustement permanent de la dureté
- Si une dureté de l’eau spécifique est nécessaire après l’adoucisseur, la vanne de mélange permet d’apporter de l’eau dure dans l’eau douce, à la sortie de l’adoucisseur
Vanne de mélange OVP pour systèmes d’adoucissement de 1,5 pouce (3,8 cm) pour ajustement permanent de la dureté
- Si une dureté de l’eau spécifique est nécessaire après l’adoucisseur, la vanne de mélange permet d’apporter de l’eau dure dans l’eau douce, à la sortie de l’adoucisseur
Spécification
Comprimés de sel - 25 kg | |
Système d’adoucissement en armoire WAE, système d’adoucissement double WAT, système d’adoucissement double WMS | |
Comprimés de sel |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
1Minutes
30Secondes
28