Learn More
Eau, sans RNase, traitée par DEPC, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
29.90€ - 87.10€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Numéro MDL | MFCD00011332 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17728664
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J70783. X^ |
10 x 1 mL | Flacon Nalgene |
29.90€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15875398
|
Thermo Scientific
J70783.AC |
25 mL | Flacon Nalgene |
34.20€
25mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15885398
|
Thermo Scientific
J70783.AE |
100 mL | Flacon Nalgene | N/A | |||||
15895398
|
Thermo Scientific
J70783.AP |
500 mL | Flacon Nalgene |
67.20€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15805408
|
Thermo Scientific
J70783.K2 |
1 L | Flacon Nalgene |
87.10€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Identifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
H2O | |
MFCD00011332 | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spécification
Water | |
0°C | |
H2O | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Biologie moléculaire | |
1.000 |
7732-18-5 | |
100°C | |
MFCD00011332 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.02 | |
1 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0110000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche.