Learn More
Eau, sans RNase, traitée par DEPC, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15805408
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
10 pièces
100mL
1L
25mL
500mL
Code produit. 15805408
Marque: Thermo Scientific J70783.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon Nalgene
Densité 1
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1.000
Forme physique Liquide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche.