Learn More
Eau, pour l’analyse des résidus, testée par ECD pour l’analyse des pesticides, Thermo Scientific Chemicals
32.46€ - 58.69€
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10674432
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
326650010
1 L Flacon en verre
32.46€
1L
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10031561
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
326650025
2.5 L Flacon en verre
58.69€
2.50L
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7732-18-5
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
oxidane
H2O
MFCD00011332
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
Spécification
Water
100.0°C
H2O
16,383
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
Analyse de résidus
0.89 mPa.s (25°C)
1.3334
7732-18-5
H2O
MFCD00011332
15, 10237
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
oxidane
962
18.02
0.0002% max.
1.0000g/mL
1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0110000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Water