Learn More
Eau, pour l’analyse des résidus, testée par ECD pour l’analyse des pesticides, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10031561
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point d’ébullition 100.0°C
Formule linéaire H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Analyse de résidus
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation 0.0002% max.
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 2.5 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Water