Learn More
Eau, HPLC pour la détection par fluorescence, Fisher Chemical
Click to view available options
Flacon en verre ambré de 2,5 L
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 2.5 L |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Water
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, HPLC pour la détection par fluorescence, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu