Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™
Perfect for hanging into a water bath tank. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ comes in a variety of size and array configurations.
74.00€ - 95.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bain-marie
Matériau Plexiglass™
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Capacité Prix Quantité et disponibilité  
10585002
Afficher les documents
Karl Hecht™
43188002
16 x 23mm diameter holes 16 small Boehringer, Monotest or Merck-1 test bottles
82.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10595002
Afficher les documents
Karl Hecht™
43188003
20 x 18mm diameter holes 20 Centrifuge Tubes, Test Tubes
95.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10630592
Afficher les documents
Karl Hecht™
43188004
24 x 11mm diameter holes 24 1.5 mL Reaction Tubes
74.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Durable Plexiglass™ construction.
  • Hanging handles.
  • Available in a variety of size and array configurations.
Spécification
Spécification
Bain-marie
Plexiglass™
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™