Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™
Click to view available options
Diamètre (métrique) min. de l’ouverture:
16 trous de 23 mm de diamètre
20 trous de 18 mm de diamètre
24 trous de 11 mm de diamètre
Capacité:
16 petits flacons Boehringer/Merck
20 tubes à centrifuger, tubes à essai
24 tubes à réaction de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Durable Plexiglass™ construction.
- Hanging handles.
- Available in a variety of size and array configurations.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bain-marie |
| Capacité | 16 petits flacons Boehringer/Merck |
| Matériau | Plexiglass™ |
| Diamètre (métrique) min. de l’ouverture | 16 trous de 23 mm de diamètre |