Learn More
Bochem™ Bain-marie avec couvercle
Bain-marie de style plateau et couvercle avec deux poignées de support. Le bain-marie Bochem™ avec couvercle est en acier inoxydable 1810.
186.00€ - 267.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10595221
|
Bochem™
8466 |
5,0 L |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028330
|
Bochem™
8468 |
13,0 L |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plateau et couvercle.
- En acier inoxydable 18/10
Spécification
Couvercle | |
Acier inoxydable |