Learn More
Bochem™ Bain-marie avec couvercle
Bain-marie de style plateau et couvercle avec deux poignées de support. Le bain-marie Bochem™ avec couvercle est en acier inoxydable 18/10.
Marque:  Bochem™ 8468
Code produit. 10028330
  • 279.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau et couvercle.
  • Construction en acier inoxydable 18/10.
Spécification
Spécification
13,0 L
Couvercle