Learn More
R&L Enterprises™ Pinces de fourneau de chariot
Pour la protection et la sécurité lors de la manipulation d’objets chauffants en laboratoire. Les pinces de fourneau de chariot R&L Enterprises™ sont équipées d’un blindage circulaire pour protéger la main contre le rayonnement du four.
222.00€ - 270.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type | Pinces du fourneau |
À utiliser avec (application) | Pour manipuler une grande variété de creusets et pour protéger la main contre tout rayonnement provenant du four |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11869701
|
R&L Enterprises™
5705 |
740 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11899601
|
R&L Enterprises™
5704 |
590 mm |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fabriqués en acier inox
- Pour la manipulation d’une grande variété de creusets, en particulier dans les fours à moufle
- Actionnés par le pouce d’une main
Spécification
Acier inoxydable | |
Pinces du fourneau | |
Pour manipuler une grande variété de creusets et pour protéger la main contre tout rayonnement provenant du four | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Pinces de fourneau de chariot