Learn More
R&L Enterprises™ Pinces de fourneau de chariot
Code produit. 11869701 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
590 mm
740 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11869701
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la protection et la sécurité lors de la manipulation d’objets chauffants en laboratoire. Les pinces de fourneau de chariot R&L Enterprises™ sont équipées d’un blindage circulaire pour protéger la main contre le rayonnement du four.
  • Fabriqués en acier inox
  • Pour la manipulation d’une grande variété de creusets, en particulier dans les fours à moufle
  • Actionnés par le pouce d’une main
Spécification
À utiliser avec (application) Pour manipuler une grande variété de creusets et pour protéger la main contre tout rayonnement provenant du four
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 740 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Pinces du fourneau