Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0238429
Selective positive allosteric modulator of M5 receptors
162.00€ - 636.00€
Spécification
Pureté | 0.97 |
---|---|
Contenu et stockage | Store at -20°C |
Type de produit | VU 0238429 |
Poids moléculaire | 351.28 |
Inhibiteurs | VU 0238429 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18043932
|
Tocris Bioscience™
3634/10 |
10 mg |
162.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18093852
|
Tocris Bioscience™
3634/50 |
50 mg |
636.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selective positive allosteric modulator of M5 receptors (EC50 values are 1.16, >30 and >30 μM at M5, M1 and M3 receptors respectively). Displays no activity at M2 and M4 receptors.Spécification
0.97 | |
VU 0238429 | |
VU 0238429 |
Store at -20°C | |
351.28 |
Usage exclusivement réservé à la recherche