Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0238429
Selective positive allosteric modulator of M5 receptors
Marque:  Tocris Bioscience™ 3634/50
Code produit. 18093852
  • 636.00€ / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
VU 0238429 is a selective positive allosteric modulator of M5 receptors (EC50 values are 1.16, >30 and >30 μM at M5, M1 and M3 receptors respectively). Displays no activity at M2 and M4 receptors.
Spécification
Spécification
0.97
50 mg
351.28
Store at -20°C
VU 0238429
VU 0238429
Usage exclusivement réservé à la recherche