Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques avec seringue fixée
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ avec seringue fixée sont équipées d’une graduation ambrée.
Marque:  Hirschmann™ 1410165
Code produit. 10643392
  • 43.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un trait
  • Graduation indélébile ambrée
Spécification
Spécification
AR-GLAS™
Marron
0,03 mL
Seringue pour pipettes volumétriques
Oui
À l’unité
20 mL