Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques avec seringue fixée
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un trait
- Graduation indélébile ambrée
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Marron |
| Quantité | À l’unité |
| Tolérance | 0,02 mL |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Type | Seringue pour pipettes volumétriques |