Learn More
Poulten Graf™ Burettes en verre borosilicaté Volac™ avec clé en verre
Dotées d’une bride sur la partie supérieure pour faciliter le remplissage. Les burettes en verre borosilicaté Poulten Graf™ Volac™ avec clé en verre présentent des chiffres en gras et des lignes de graduation fines.
56.40€ - 136.32€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass |
---|---|
Comprend | Clé en verre interchangeable dans un cylindre en verre |
Robinets d’arrêt | Straight |
Type | Volumetric Buret |
Class | Class AS |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10209761
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/Y |
10 ml | 0,02 mL |
56.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10371022
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/H |
50 ml | 0,1 mL |
56.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10085871
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/F |
25 mL | 0.05 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10198041
|
Poulten Graf™
RB9803/NC/Z |
10 ml | 0,05 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Les jets en verre amovibles sont dotés du numéro d’instrument inscrit pour la traçabilité
- Temps d’écoulement inscrit sur l’instrument
- Certificat spécifiant la précision à trois points fournis
- Production conforme à la norme BS ISO 385
Spécification
Borosilicate Glass | |
Straight | |
Class AS |
Clé en verre interchangeable dans un cylindre en verre | |
Volumetric Buret | |
BS 846, ISO 385 |