Learn More
Poulten Graf™ Burettes en verre borosilicaté Volac™ avec clé en verre
Dotées d’une bride sur la partie supérieure pour faciliter le remplissage. Les burettes en verre borosilicaté Poulten Graf™ Volac™ avec clé en verre présentent des chiffres en gras et des lignes de graduation fines.
Marque: Poulten Graf™ RB9803/NC/F
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Les jets en verre amovibles sont dotés du numéro d’instrument inscrit pour la traçabilité
- Temps d’écoulement inscrit sur l’instrument
- Certificat spécifiant la précision à trois points fournis
- Production conforme à la norme BS ISO 385
Spécification
Blue | |
820 mm | |
0.05 mL | |
Straight | |
±0.03 mL | |
Class AS |
25 mL | |
Borosilicate Glass | |
Clé en verre interchangeable dans un cylindre en verre | |
Glass | |
Volumetric Buret | |
BS 846, ISO 385 |