Learn More
Poulten Graf™ Burettes en verre borosilicaté Volac™ de classe A avec certificat et clé en PTFE
86.60€ - 209.10€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Comprend | Clé en PTFE interchangeable dans un corps en verre |
Balance | Bleu |
Robinets d’arrêt | Droit |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11887990
|
Poulten Graf™
RB9806/WAC/I |
100 ml | 0,2 ml |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11877990
|
Poulten Graf™
RB9806/WAC/Y |
10 ml | 0,02 mL |
86.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11867990
|
Poulten Graf™
RB9806/WAC/Z |
10 ml | 0,05 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Burette verre droite certifiée classe A• Livrée avec certificat de qualité
• Verre borosilicaté
• Robinet PTFE
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bleu | |
PTFE | |
Classe AS |
Clé en PTFE interchangeable dans un corps en verre | |
Droit | |
Burette volumétrique | |
BS 846, ISO 385 |