Learn More
Sartorius Unité d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 4
BIOPHARMA
Peut traiter jusqu’à 4 ml de volume d’échantillons dans 4 rotors libres et à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml. L’ensemble d’ultrafiltration Sartorius Vivaspin Turbo 4 est équipé de deux membranes verticales et d’une conception interne élégante pour une concentration des échantillons plus rapide avec des récupérations maximales.
Marque:  Sartorius VS04T41
252.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15391577
  • 352.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 31-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Peut traiter un volume d’échantillons de 4 ml maximum dans 4 rotors libres et à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml.L’ensemble d’ultrafiltration Sartorius Vivaspin Turbo 4 est équipé de deux membranes verticales et d’une conception interne élégante pour une concentration des échantillons plus rapide avec des récupérations maximales.
  • Membrane en PES à flux élevé
  • Récupération du rétentat >95 % x pH 1-14 adapté aux boîtiers en PS possédant une grande compatibilité chimique
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Graduation du volume pour une détection / lecture facile du volume de concentrat
  • La technologie de raccordement UV permet une transition conjointe en douceur de la membrane et du boîtier en plastique, assurant un prélèvement de l’échantillon concentré complet dans une même pipette à fond incliné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble d’ultrafiltration Turbo 4
Ultrafiltration
PES
4 mL
Concentration, dessalage, échange de tampon
25/boîte
Unité de centrifugation
1225 mm
Single-use
Centrifuge
100 kDa
Non-sterile
Rotor libre : Rotor à angle fixe 4000 x g : 7500 xg
Type d’échantillon : nanoparticules ; peptide ; protéine
2 à 4 mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot240700157 Type de certificatCertificat de qualité Date09/01/2025 Catalog NumberVS04T41
Numéro de lot233100427 Type de certificatCertificat de qualité Date14/03/2024 Catalog NumberVS04T41
Numéro de lot233100427 Type de certificatCertificat de conformité Date14/03/2024 Catalog NumberVS04T41
Nom du produit
Sartorius Unité d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 4 > 100 000 Da ; 25/boîte.