Learn More
Sartorius Unité d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 4
Peut traiter jusqu’à 4 ml de volume d’échantillons dans 4 rotors libres et à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml. L’ensemble d’ultrafiltration Sartorius Vivaspin Turbo 4 est équipé de deux membranes verticales et d’une conception interne élégante pour une concentration des échantillons plus rapide avec des récupérations maximales.
315.00€ - 1025.00€
Specifications
Description | Ensemble d’ultrafiltration Turbo 4 |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
À utiliser avec (application) | Concentration, dessalage, échange de tampon |
Force max. | Rotor libre : Rotor à angle fixe 4000 x g : 7500 ×g |
Type d’échantillon | Type d’échantillon : Nanoparticules ; Peptides ; Protéines |
Product Code | Brand | MWCO | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | MWCO | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
15448811
|
Sartorius
VS04T91 |
3 kDa | 25/boîte |
361.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15458811
|
Sartorius
VS04T92 |
3 kDa | 100/boîte |
1025.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15321335
|
Sartorius
VS04T11 |
5 kDa | 25/boîte |
361.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15354882
|
Sartorius
VS04T12 |
5 kDa | 100/boîte |
1025.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16616752
|
Sartorius
VS04T01 |
10 000 Da | 25/boîte |
498.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16231961
|
Sartorius
VS04T01 |
10 000 Da | 25/boîte | N/A | |||||
15498801
|
Sartorius
VS04T02 |
10 000 Da | 100/boîte |
950.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16636752
|
Sartorius
VS04T02 |
10 000 Da | 100/boîte | N/A | |||||
15367016
|
Sartorius
VS04T21 |
30 kDa | 25/boîte |
363.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15378826
|
Sartorius
VS04T22 |
30 kDa | 100/boîte |
1025.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15311091
|
Sartorius
VS04T31 |
50 kDa | 25/boîte |
352.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15395343
|
Sartorius
VS04T32 |
50 kDa | 100/boîte |
1025.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15391577
|
Sartorius
VS04T41 |
100 kDa | 25/boîte |
352.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15418811
|
Sartorius
VS04T42 |
100 kDa | 100/boîte |
1025.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Peut traiter un volume d’échantillons de 4 ml maximum dans 4 rotors libres et à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml.L’ensemble d’ultrafiltration Sartorius Vivaspin Turbo 4 est équipé de deux membranes verticales et d’une conception interne élégante pour une concentration des échantillons plus rapide avec des récupérations maximales.
- Membrane en PES à flux élevé
- Récupération du rétentat >95 % x pH 1-14 adapté aux boîtiers en PS possédant une grande compatibilité chimique
- Compatibilité universelle du rotor
- Graduation du volume pour une détection / lecture facile du volume de concentrat
- La technologie de raccordement UV permet une transition conjointe en douceur de la membrane et du boîtier en plastique, assurant un prélèvement de l’échantillon concentré complet dans une même pipette à fond incliné
Specifications
Ensemble d’ultrafiltration Turbo 4 | |
Concentration, dessalage, échange de tampon | |
Type d’échantillon : Nanoparticules ; Peptides ; Protéines | |
2 à 4 mL |
PES | |
Rotor libre : Rotor à angle fixe 4000 x g : 7500 ×g | |
Unité de centrifugation | |
1225 mm |