Learn More
Sartorius Unité d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 4
Peut traiter jusqu’à 4 ml de volume d’échantillons dans 4 rotors libres et à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml. L’ensemble d’ultrafiltration Sartorius Vivaspin Turbo 4 est équipé de deux membranes verticales et d’une conception interne élégante pour une concentration des échantillons plus rapide avec des récupérations maximales.
Marque: Sartorius VS04T31
328.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21930" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.39668kg
Description
Peut traiter un volume d’échantillons de 4 ml maximum dans 4 rotors libres et à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 15 ml.L’ensemble d’ultrafiltration Sartorius Vivaspin Turbo 4 est équipé de deux membranes verticales et d’une conception interne élégante pour une concentration des échantillons plus rapide avec des récupérations maximales.
- Membrane en PES à flux élevé
- Récupération du rétentat >95 % x pH 1-14 adapté aux boîtiers en PS possédant une grande compatibilité chimique
- Compatibilité universelle du rotor
- Graduation du volume pour une détection / lecture facile du volume de concentrat
- La technologie de raccordement UV permet une transition conjointe en douceur de la membrane et du boîtier en plastique, assurant un prélèvement de l’échantillon concentré complet dans une même pipette à fond incliné
Spécification
Ensemble d’ultrafiltration Turbo 4 | |
50 000 Da | |
Rotor libre : Rotor à angle fixe 4000 x g : 7500 ×g | |
Type d’échantillon : Nanoparticules ; Peptides ; Protéines | |
2 à 4 mL |
PES | |
Concentration, dessalage, échange de tampon | |
25/boîte | |
Unité de centrifugation | |
1225 mm |