Learn More
Sartorius Cassettes pour écoulement transversal Vivaflow™ 50
À usage unique. Les cassettes pour écoulement transversal Sartorius Vivaflow™ 50 sont prêtes à l’emploi pour la filtration et la concentration d’échantillons de 100 ml à 5 litres.
277.00€ - 304.00€
Spécification
Type de filtre | Ultrafiltration |
---|---|
Format | Cassette |
À utiliser avec (équipement) | Labscale TFF System |
Matériau | Polycarbonate |
Volume d’échantillon | 100 mL to 3 L |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12323720
![]() |
Sartorius
VF05P9 |
PES | 3 kDa |
304.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10012401
![]() |
Sartorius
VF05P1 |
PES | 5 kDa |
291.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10113951
![]() |
Sartorius
VF05P4 |
PES | 100 kDa | N/A | N/A | N/A | |||||
10113711
|
Sartorius
VF05C4 |
Cellulose régénérée | 100 kDa | N/A | N/A | N/A | |||||
10596271
![]() |
Sartorius
VF05P2 |
PES | 30 kDa |
291.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10183801
![]() |
Sartorius
VF05P0 |
PES | 10 kDa |
302.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10566461
![]() |
Sartorius
VF05P3 |
PES | 50 kDa |
300.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Parfaitement adapté à des applications comme la concentration de surnageants de culture tissulaire, de virus et d’eau, par exemple dans des installations de pisciculture. Ce produit économique offre une référence en matière de facilité d’utilisation, de fiabilité et de flexibilité inégalées par tout système de filtration de laboratoire existant sur le marché. Le circuit de recirculation à canal étroit en zigzag des modules permet d’atteindre des vitesses élevées d’écoulement transversal, à une vitesse minimale de la pompe. Un seul module de 50 cm2 réduit généralement 500 ml à 15 ml en moins de 50 min. La récupération quasi-totale du concentrat est obtenue avec un seul rinçage. Jusqu’à six modules de verrouillage uniques peuvent être raccordés pour une mise à l’échelle aisée se traduisant par une capacité de plusieurs litres. Vivaflow 50 est destiné à un usage unique. Tous les accessoires pour la concentration des échantillons, à l’exception d’une pompe péristaltique avec une tête de pompe pour tubulure de calibre 16, sont inclus dans l’emballage. Un réservoir de diafiltration scellé de 500 ml peut être ajouté au système pour un échange rapide et pratique des tampons.
- Débit et récupération élevés
- Boîtier transparent pour la surveillance des procédés
- Cassettes uniques prêtes à l’emploi
- Configuration aisée de cassettes multiples
- Produit économique et jetable
Équipement requis
L’ensemble Vivaflow 50 standard est livré avec deux cassettes, une tubulure, un réducteur de débit, un interconnecteur série et une tubulure de pompe haute pression. Une simple pompe péristaltique dotée d’une tête de pompe capable de prendre en charge une tubulure d’un dia. ext. de 6,4 mm (calibre 16) suffit.
Exécution de plus de deux dispositifs Vivaflow 50 en parallèle et en série
Pour accélérer la concentration, jusqu’à 6 cassettes Vivaflow 50 peuvent être facilement connectées à l’aide de 2 raccords en T pour le raccordement de 2 cassettes Vivaflow à l’entrée et la sortie et d’interconnecteurs série pour le branchement de dispositifs intermédiaires. Un indicateur de pression en option (réf. catalogue Fisher 14-558-332) peut être utilisé à l’entrée pour un contrôle optimal.
Performances uniques
Un seul module de 50 cm2 réduit généralement 500 ml à moins de 15 ml dans un temps inférieur à 50 min. Recirculation minimale du système inférieure à 10 ml pour des concentrations plus élevées. Volume de rétention non récupérable inférieur à 1,5 ml. Des récupérations quasi-totales peuvent être obtenues avec un seul rinçage de 10 ml.
Spécification
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
100 mL to 3 L | |
50 cm2 | |
Tube de filtrat, tubulure péristaltique de taille 16, réducteur de débit et raccords | |
200 à 400 ml/min | |
140°F | |
Cassette pour écoulement transversal | |
10 mL à 1 L | |
4,21 in | |
0,98 in | |
2,5 cm | |
3,3 in | |
8,4 cm |
Cassette | |
Polycarbonate | |
Non-sterile | |
Concentration de surnageant de culture cellulaire, concentration de virus et concentration d’eau | |
45 psi | |
Lot de 2 | |
60°C | |
0,33 à 33,8 oz | |
4,21 x 0,98 x 3,3 in. (10,7 x 2,5 x 8,4cm) | |
10,7 cm | |
0,59 in | |
1,5 cm | |
0,011 in | |
0,03 cm |