Learn More
Sartorius Cassettes pour écoulement transversal Vivaflow™ 50
BIOPHARMA
Code produit. 10566461 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Matériau (membrane):
Cellulose régénérée
PES
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10566461
Marque: Sartorius VF05P3
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À usage unique. Les cassettes pour écoulement transversal Sartorius Vivaflow™ 50 sont prêtes à l’emploi pour la filtration et la concentration d’échantillons de 100 ml à 5 litres.
Parfaitement adapté à des applications comme la concentration de surnageants de culture tissulaire, de virus et d’eau, par exemple dans des installations de pisciculture. Ce produit économique offre une référence en matière de facilité d’utilisation, de fiabilité et de flexibilité inégalées par tout système de filtration de laboratoire existant sur le marché. Le circuit de recirculation à canal étroit en zigzag des modules permet d’atteindre des vitesses élevées d’écoulement transversal, à une vitesse minimale de la pompe. Un seul module de 50 cm2 réduit généralement 500 ml à 15 ml en moins de 50 min. La récupération quasi-totale du concentrat est obtenue avec un seul rinçage. Jusqu’à six modules de verrouillage uniques peuvent être raccordés pour une mise à l’échelle aisée se traduisant par une capacité de plusieurs litres. Vivaflow 50 est destiné à un usage unique. Tous les accessoires pour la concentration des échantillons, à l’exception d’une pompe péristaltique avec une tête de pompe pour tubulure de calibre 16, sont inclus dans l’emballage. Un réservoir de diafiltration scellé de 500 ml peut être ajouté au système pour un échange rapide et pratique des tampons.
  • Débit et récupération élevés
  • Boîtier transparent pour la surveillance des procédés
  • Cassettes uniques prêtes à l’emploi
  • Configuration aisée de cassettes multiples
  • Produit économique et jetable
Équipement requis
L’ensemble Vivaflow 50 standard est livré avec deux cassettes, une tubulure, un réducteur de débit, un interconnecteur série et une tubulure de pompe haute pression. Une simple pompe péristaltique dotée d’une tête de pompe capable de prendre en charge une tubulure d’un dia. ext. de 6,4 mm (grade 16) suffit.
Exécution de plus de deux dispositifs Vivaflow 50 en parallèle et en série
Pour accélérer la concentration, jusqu’à six cassettes Vivaflow 50 peuvent être facilement connectées à l’aide de 2 raccords en T pour le raccordement de 2 cassettes Vivaflow à l’entrée et la sortie et d’interconnecteurs série pour le branchement de dispositifs intermédiaires. Un indicateur de pression en option (réf. catalogue Fisher 14-558-332) peut être utilisé à l’entrée pour un contrôle optimal.
Unique dans ses performances
Un seul module de 50 cm2 réduit généralement 500 ml à moins de 15 ml en moins de 50 minutes. Recirculation minimale du système inférieure à 10 ml pour des concentrations plus élevées. Volume de rétention non récupérable inférieur à 1,5 ml. Des récupérations quasi-totales peuvent être obtenues avec un seul rinçage de 10 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
À utiliser avec (équipement) Labscale TFF System
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
MWCO 50 kDa
Volume d’échantillon 100 mL to 3 L
Stérilité Non-sterile
Zone de filtration 50 cm2
À utiliser avec (application) Concentration de surnageant de culture cellulaire, concentration de virus et concentration d’eau
Comprend Tube de filtrat, tubulure péristaltique de taille 16, réducteur de débit et raccords
Pression max. 45 psi
Débit de la pompe 200 à 400 ml/min
Quantité Lot de 2
Température (impériale) max. 140°F
Température (métrique) Max 60°C
Type Cassette pour écoulement transversal
Volume (impérial) 0,33 à 33,8 oz
Volume (métrique) 10 mL à 1 L
Dimensions (L x l x H) 4,21 x 0,98 x 3,3 in. (10,7 x 2,5 x 8,4cm)
Longueur (impériale) 4,21 in
Longueur (métrique) 10,7 cm
Largeur (impériale) 0,98 in
Largeur (impériale) du canal 0,59 in
Largeur (métrique) 2,5 cm
Largeur (métrique) du canal 1,5 cm
Hauteur (impériale) 3,3 in
Hauteur (impériale) du canal 0,011 in
Hauteur (métrique) 8,4 cm
Hauteur (métrique) du canal 0,03 cm