Learn More
Vitamine B12, 98+ % (base wt sèche), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11452697
Vitamine B12, 98+ % (base wt sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11452697
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11452697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14894.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme complément nutritionnel et stabilisateur dans les aliments.
Vitamin B12 is used as a nutritional supplement and stabilizer in foods. It is also used as a medicine and animal feed supplement. It plays an important role in the synthesis of myelin. It is also used as an antipernicious anemia factor. Further, it is used to treat cyanide poisoning and hereditary deficiency of transcobalamin II.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-19-9
Formule moléculaire C63H89CoN14O14P
Poids moléculaire (g/mol) 1356.396
Numéro MDL MFCD00151092
Clé InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonyme vitamin b12
CID PubChem 129893524
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; Acide [(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-diméthylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoéthyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octaméthylAfficher plusAfficher moins
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]Afficher plusAfficher moins
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin B12
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 4122889
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in chloroform and acetone.
Poids de la formule 1355.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW13I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Numéro de lotS28I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Numéro de lotP01I019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Numéro de lotM15G060 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Numéro de lotS16B035 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Nom du produit
Vitamine B12, 98+ % (base wt sèche), Thermo Scientific Chemicals >