Learn More
Vitamine B12, 98+ % (base wt sèche), Thermo Scientific Chemicals
Description
Vitamin B12 is used as a nutritional supplement and stabilizer in foods. It is also used as a medicine and animal feed supplement. It plays an important role in the synthesis of myelin. It is also used as an antipernicious anemia factor. Further, it is used to treat cyanide poisoning and hereditary deficiency of transcobalamin II.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Vitamin B12 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 4122889 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in chloroform and acetone. |
Poids de la formule | 1355.38 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Forme physique | Poudre cristalline |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
W13I014 | Certificat d’analyse | 19/09/2022 | A14894.03,A14894.14,A14894.06 |
S28I015 | Certificat d’analyse | 15/09/2022 | A14894.03,A14894.14,A14894.06 |
P01I019 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A14894.03,A14894.14,A14894.06 |
S10A010 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A14894.03,A14894.14,A14894.06 |
T15G018 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A14894.03,A14894.14,A14894.06 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28