Learn More
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
GREENER_CHOICE
Conception à double bac intégré unique optimisant la récupération des réactifs
Marque:  VistaLab™ Technologies 4054-1000
Code produit. 11965742
  • 85.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PS avec base à coins découpés
  • Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
  • Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
  • Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
  • Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
  • Disponibles dans des volumes de 25 ml, 50 ml, 100 ml et 1,8 litres ; volume de 25 ml disponible avec le modèle divisé pour le pipetage multicanaux simultané de deux réactifs
  • Modèle 100 ml (réf. 21-385-111) fourni avec couvercle
  • Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Spécification
Apyrogène
100 ml
Non stérile
General Liquid Handling
16,5 in
10/sachet x 10 ; 100/boîte
Not Autoclavable
Oui
blanc
Polystyrène
Réservoir de réactif
13 in
En vrac
6,5 in
1
V-bottom
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs > Non stérile ; Volume : 100 ml ; Conditionnement en vrac ; 100 / boîte