Learn More
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
Conception à double bac intégré unique optimisant la récupération des réactifs
Marque: VistaLab™ Technologies 3054-1007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PS avec base à coins découpés
- Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
- Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
- Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
- Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
- Disponibles dans des volumes de 25 ml, 50 ml, 100 ml et 1,8 litres ; volume de 25 ml disponible avec le modèle divisé pour le pipetage multicanaux simultané de deux réactifs
- Modèle 100 ml (réf. 21-385-111) fourni avec couvercle
- Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Apyrogène | |
50 ml | |
Stérile | |
General Liquid Handling | |
13,5 in | |
50/boîte | |
Not Autoclavable | |
Oui |
blanc | |
Polystyrène | |
Réservoir de réactif | |
12,5 in | |
Emballage individuel | |
6 in | |
1 | |
V-bottom |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs > Stérile ; Volume : 50 ml ; Conditionnement individuel ; 50 / boîte.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu