Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
May be dissolved in DMSO (200 mg/mL); or ethanol (10 mg/mL, warm)
138.00€ - 216.00€
Spécification
CAS | 879085-55-9 |
---|---|
Contenu et stockage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Source du donneur | Synthetic |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18224844
|
Novus Biologicals™
NBP2-62758-5MG |
5 mg |
138.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18277543
|
Novus Biologicals™
NBP2-62758-25MG |
25 mg |
216.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- Molecular Weight: 421.3
- PubChem ID:24776445
Spécification
879085-55-9 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Synthetic |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor