Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
Code produit. 18224844 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 18224844
Marque: Novus Biologicals™ NBP2627585MG
May be dissolved in DMSO (200 mg/mL); or ethanol (10 mg/mL, warm)
  • Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
  • Molecular Weight: 421.3
  • PubChem ID:24776445
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 879085-55-9
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Source du donneur Synthetic
Quantité 5 mg