Learn More
Thermo Scientific™ Flacon fileté avec bouchon à vis, en verre transparent à ouverture large 9 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Bénéficiez d’une impression haute qualité et de données d’échantillon fiables sur un flacon conçu pour être utilisé avec le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-VT401
Code produit. 15261918
Description
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons grâce à ce flacon haute qualité. Le flacon à vis en verre transparent à ouverture large Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm avec étiquette V-Patch a été conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Les données d’échantillons sont imprimées directement sur le V-patch du flacon. Réduisez au maximum le risque d’enfoncement des septa et bénéficiez d’une meilleure étanchéité grâce aux flacons dotés du système de fermeture de flacon avancé (AVCS) de 2 ml, 12 x 32 mm. Le point d’arrêt du bouchon évite tout serrage insuffisant ou excessif afin de garantir une étanchéité optimale et uniforme en toute occasion. Le flacon est également disponible avec un insert intégré pour les petits volumes d’échantillons.
Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ces flacons sont dotés d’un fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacon en verre transparent avec étiquette V-Patch et septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
12 mm
2,0 ml
100
< 170 μl
32 mm
9 mm
Transparent
Verre, PTFE, Caoutchouc
Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
Wide Opening with Septum
Virtuose
Screw Thread Vial with Septum
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacon fileté avec bouchon à vis, en verre transparent à ouverture large 9 mm Virtuoso™ avec V-Patch > Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge, kit pratique