Learn More
Greiner Bio-One Tube de culture en polystyrène à fond rond avec bouchon d’aération à deux positions
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
Marque: Greiner Bio-One 120161
Description
- Volume : 4.5mL
- Dia. x hauteur : 12.4 x 75 mm
- Stérile
Spécification
PEHD | |
12,4 mm | |
Autoclavable (sans bouchon de ventilation) | |
Bouchon d’aération à deux positions | |
75 mm | |
1 | |
1 ; 1 000 | |
4,5 ml | |
Oui |
Translucide | |
Tube de culture | |
Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes | |
Transparent | |
PS | |
1000 | |
Stérile | |
Fond rond |