Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir / à clipser en verre ambré à ouverture large 11 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Bénéficiez d’une impression de haute qualité et de données d’échantillon fiables sur un flacon ambré à sertir / à clipser conçu pour le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
18.95€ - 20.05€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 2 ml |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15688948
|
Thermo Scientific™
60180-VT303A |
Flacon à clipser en verre ambré avec étiquette V-Patch | 2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15508760
|
Thermo Scientific™
60180-VT302A |
Flacon à sertir en verre ambré avec étiquette V-Patch | 2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons. Les flacons à sertir / à clipser en verre ambré à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™ Virtuoso™ avec étiquette V-Patch ont été conçus exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Le système Virtuoso imprime les informations sur les échantillons directement sur l’étiquette V-Patch du flacon afin de garantir l’intégrité de l’étiquetage et l’intégrité des données d’échantillons. Fermez ces flacons à l’aide des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
Ces flacons en verre ambré haute qualité 11 mm, 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre ambré borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (51A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.Spécification
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Virtuose | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
2 ml | |
< 170 μl | |
Bouchon à sertir / à clipser avec septum | |
100 / Bte | |