Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir / à clipser en verre ambré à ouverture large 11 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Bénéficiez d’une impression de haute qualité et de données d’échantillon fiables sur un flacon ambré à sertir / à clipser conçu pour le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-VT303A
Code nomenclature Nacres: SB.52
Dettagli aggiuntivi : Poids : 0.26000kg
Descrizione
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons. Les flacons à sertir / à clipser en verre ambré à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™ Virtuoso™ avec étiquette V-Patch ont été conçus exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Le système Virtuoso imprime les informations sur les échantillons directement sur l’étiquette V-Patch du flacon afin de garantir l’intégrité de l’étiquetage et l’intégrité des données d’échantillons. Fermez ces flacons à l’aide des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
Ces flacons en verre ambré haute qualité 11 mm, 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre ambré borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (51A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.Specifica
Flacon à clipser en verre ambré avec étiquette V-Patch | |
12 mm | |
2 ml | |
< 170 μl | |
Bouchon à sertir / à clipser avec septum | |
100 / Bte | |
Oui |
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Virtuose | |
32 mm | |
11 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.