Learn More
Bromure de vinylmagnésium, solution 0,7M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10198262
Bromure de vinylmagnésium, solution 0,7M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10198262
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10198262
Marque: Thermo Scientific Acros 209398000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1826-67-1, 109-99-9
Formule moléculaire C2H3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 131.26
Numéro MDL MFCD00000042
Clé InChI XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide, grignard reagentAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 74584
SMILES Br[Mg]C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylmagnesium bromide
Couleur Marron
Note relative au nom 0.7M Solution in THF
Formule linéaire H2C=CHMgBr
Concentration 0.7 to 0.9M
Densité 0.9800g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC Magnésium ; Éthène ; Bromure
Poids de la formule 131.25
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.98
Quantité 800 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468375 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number209398000,209391000
Numéro de lotA0457167 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number209398000,209391000
Numéro de lotA0457167 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2024 Catalog Number209398000,209391000
Numéro de lotA0451379 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2023 Catalog Number209398000,209391000
Numéro de lotA0447934 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number209398000,209391000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylmagnesium bromide, 0.7M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Bromure de vinylmagnésium, solution 0,7M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >