Learn More
Brady™ Ruban de marquage d’allée en vinyle
Vinyl Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
23.05€ - 43.45€
Spécification
Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc |
---|---|
Matériau | Vinyle |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour marquer les allées et les passages |
Longueur (impériale) | 108 ft. |
Longueur (métrique) | 33 m |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11761625
|
Brady™
058220 |
Bleu | 33 m x 50 mm |
23.05€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791625
|
Brady™
058223 |
Noir | 33 m x 75 mm |
43.45€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781625
|
Brady™
058222 |
Noir | 33 m x 50 mm |
25.40€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11771625
|
Brady™
058221 |
Bleu | 33 m x 75 mm |
43.45€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11741625
|
Brady™
058202 |
Vert | 33 m x 50 mm |
23.05€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16609425
|
Brady™
058201 |
Rouge | 33 m x 50 mm |
23.05€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11751625
|
Brady™
058203 |
Blanc | 33 m x 50 mm |
23.05€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10643955
|
Brady™
058200 |
Jaune | 33 m x 50 mm |
23.05€
1 rouleau |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
- Entretien ménager
- Maintenance des installations, Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban de marquage d'allée
Spezifikation
Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc | |
Utilisé pour marquer les allées et les passages | |
33 m | |
-40°F to +176°F | |
0,034 mm |
Vinyle | |
108 ft. | |
1 rouleau | |
-40°C à +80°C |