Learn More
Brady™ Ruban de marquage d’allée en vinyle
Vinyl Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Marque: Brady™ 058203
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.29480kg
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations, Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban de marquage d'allée
Spécification
1 rouleau | |
Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc | |
Utilisé pour marquer les allées et les passages | |
Vinyle | |
33 m x 50 mm | |
2 in. | |
Blanc | |
33 m |
108 ft. | |
Ruban de marquage d’allée - blanc | |
Ruban de marquage d’allée | |
-40°C à +80°C | |
0,034 mm | |
-40°F to +176°F | |
50 mm |