Learn More
Tocris Bioscience™ Vilazodone hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
63.00€ - 180.00€
Spécification
Type de produit | Agonist |
---|---|
Protéines cibles | 5-HT1A |
CAS | 163521-08-2 |
Formule moléculaire | C26H27N5O2.HCl |
Poids de la formule | 477.99g/mol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18785299
|
Tocris Bioscience™
6202/10 |
10 mg |
63.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18734868
|
Tocris Bioscience™
6202/50 |
50 mg |
180.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potent 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SSRI) (IC50 values are 0.2 and 0.5 nM respectively). Antidepressant.Spécification
Agonist | |
163521-08-2 | |
477.99g/mol | |
5-HT1A Receptor Antagonists |
5-HT1A | |
C26H27N5O2.HCl | |
Store at -20°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche