Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
53.09€ - 76.80€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | verre |
Volume (métrique) | 1,9 ml |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12980861
|
Fisherbrand™
11 14 1739 |
Silicone / PTFE (0,9 mm) | Oui |
76.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11555924
|
Fisherbrand™
11 14 1716 |
Silicone / PTFE (1,3 mm) | No |
53.09€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11575924
|
Fisherbrand™
11 14 1763 |
Silicone / PTFE (1,3 mm) | Oui |
65.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Non |
Transparent | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm