Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons, 13 mm, filetage à vis 13-425, verre, transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en caoutchouc nat./PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
60.30€ - 63.70€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / TEF |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe | 14,7 mm |
Matériau | En verre |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11737607
|
Fisherbrand™
13 28 1067 |
Bouchon à vis |
63.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16338377
|
Fisherbrand™
13 14 1465 |
Bouchon à vis |
60.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- PP
- Caoutchouc naturel / TEF
- Noir
- 60° shore A
- 1,3 mm
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
Transparents | |
En verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
13-425 |
Caoutchouc naturel / TEF | |
14,7 mm | |
5 ml | |
Polypropylène | |
45 mm | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons, 13 mm, filetage à vis 13-425, verre, transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en caoutchouc nat./PTFE