Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons, 13 mm, filetage à vis 13-425, verre, transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en caoutchouc nat./PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / TEF |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe | 14,7 mm |
| Matériau | En verre |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Afficher plus |