Learn More
3M™ Rouleau VHB™
Le moyen puissant, rapide et facile de créer des liaisons durables et fiables, éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Conçu pour assurer des liaisons lorsqu’une haute tolérance à la température est nécessaire, y compris dans le cadre de procédés d’application de revêtement en poudre ou de peinture liquide.
114.00€ - 331.00€
Spécification
Type de produit | Film VHB |
---|---|
Conditionnement | Blister Pack |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17227800
|
3M™
7100123355 |
Transparent | 11 m x 19 mm |
191.00€
4 rouleaux |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237800
|
3M™
7100123358 |
Gris | 5,5 m x 19 mm |
165.00€
4 rouleaux |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277800
|
3M™
7100223836 |
Noir | 8 m x 19 mm |
275.00€
4 rouleaux |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287800
|
3M™
7100223843 |
Noir | 11 m x 19 mm |
331.00€
4 rouleaux |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297800
|
3M™
7100227350 |
Gris | 11 m x 19 mm |
114.00€
4 rouleaux |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La méthode permettant une liaison permanente rapidement et facilement offre une résistance élevée et une durabilité sur le long terme
- L’adhésif sensible à la pression se lie au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
- La fixation pratiquement invisible maintient les surfaces lisses. Même les bords sont invisibles en raison de sa transparence
- Surtout pour les substrats à haute énergie de surface
- Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Éliminer le perçage, le broyage, le refaçonnage, le vissage, le soudage et le nettoyage
- L’absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes d’impact
- Crée une étanchéité permanente à l’eau, l’humidité et bien plus encore
- Gamme professionnelle industrielle : emballage sous blister avec descriptions multilingues
- Conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Spécification
Film VHB | |
Blister Pack |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Rouleau VHB™