Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique, Sécurité ESD
Brucelles entièrement en plastique - Vestamid
10.20€
Spécification
Longueur (impériale) | 4.72 in. |
---|---|
Matériau | Plastique ESD |
Longueur (métrique) | 120 mm |
Type de produit | Brucelles entièrement en plastique ESD |
Quantité (nbre par cas) | 1 par unité |
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11719574
|
RUBIS
NK7 |
Pointue fine |
10.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11719594
|
RUBIS
NK35A |
Pointe plate |
10.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393543
|
RUBIS
NKR |
Pointe longue |
10.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11759584
|
RUBIS
NK2A |
Pointe arrondie |
10.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11749584
|
RUBIS
NK6 |
Pointe crochet |
10.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plastique Vestamid
- Sûr ESD
- Évite les rayures sur les composants délicats
- Très bonne résistance mécanique
- Facile à utiliser
- Haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
4.72 in. | |
120 mm | |
1 par unité |
Plastique ESD | |
Brucelles entièrement en plastique ESD | |
Pinces |