Learn More
Fisherbrand™ Cuve à gel verticale
Comprend un système de scellage compatible avec tous les principaux types de gels précoulés de 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm. Les joints ultra-souples en silicone pour cuve à gel verticale Fisherbrand™ et les barres de pression entourant les plaques de verre garantissent un coulage étanche du gel.
286.00€ - 995.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Compatible avec tous les gels prémoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11837623
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
VS10BI
Module de transfert Verti-gel mini avec 4 cassettes et tampons fibreux
286.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11893293
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
FCVS10PRE
X1 système vertical Verti-Gel mini, pas d’accessoires de coulage
373.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11883293
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
FCVS10CBS
1 mini-système vertical complet Verti-Gel pour l’électrophorèse et le transfert
995.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11843293
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
FCVS10DSYS
1 mini-système vertical complet Verti-Gel pour l’électrophorèse
544.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12623546
Afficher les documents
Fisherbrand™
FVS20WAVESYS
Plaques de 20x20 cm, peignes 24 puits de 2x1 mm, serpentin de refroidissement, base de coulage
949.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2025
Description
Comprend un système de scellage compatible avec tous les principaux types de gels précoulés de 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm. Le même insert est utilisé pour le coulage et le traitement du gel, aucun transfert de plaque de verre n’est nécessaire pendant le coulage du gel. L’insert contient des pinces coulissantes permettant une installation très rapide des gels précoulés et coulés à la main. Les joints ultra-souples en silicone et les barres de pression entourant les plaques de verre garantissent un coulage étanche du gel. Les plaques en verre épaisses de 2 mm permettent d’éviter la casse et possèdent des espaceurs liés pour plus de commodité. Des modules d’électrotransfert d’accessoires et de gel en tubes sont disponibles et utilisent le même réservoir externe et le même couvercle.
  • Construction moulée par injection, durable et étanche
  • Compatible avec tous les gels prémoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
  • Faibles volumes de tampon
  • Exécuter jusqu’à quatre gels
  • Modules interchangeables pour électrophorèse IEF/2D et électrotransfert dans un réservoir universel Pour mini SDS PAGE, PAGE native, gradient, seconde dimension et séparations d’acides nucléiques.
Spécification
Spécification
Compatible avec tous les gels prémoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cuve à gel verticale