Learn More
Fisherbrand™ Système Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Système durable et étanche pouvant accueillir jusqu’à quatre gels.
631.00€ - 877.00€
Spécification
Type | Mini-système PAGE tétrade Verti-Gel |
---|---|
Dimensions du gel | 75 x 80 mm |
Matériau | Moulé par injection |
Nbre de gels | 4 |
Épaisseur (métrique) | Peignes de 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15136624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD0.75 |
Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 0,75 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm |
855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15156624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD0.75CBS |
Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 0,75 mm, 4 plaques, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm, 4 cassettes, 8 tampons |
877.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15176624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1.5CBS |
Module de transfert de 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, quatre plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 1,5 mm, quatre plaques, quatre peignes à 12 puits d’épaisseur 1,5 mm, quatre cassettes, huit tampons |
877.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15116624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1 |
Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 1 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 1 mm |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure moulée par injection
- Compatible avec tous les gels précoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
- Faibles volumes de tampon
Spécification
Mini-système PAGE tétrade Verti-Gel | |
Moulé par injection | |
Peignes de 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm | |
190 x 130 x 150 mm |
75 x 80 mm | |
4 | |
250 à 1 200 ml |