Learn More
Fisherbrand™ Système Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Système durable et étanche pouvant accueillir jusqu’à quatre gels.
Marque:  Fisherbrand™ FCVS10TETRAD0.75CBS
Code produit. 15156624
  • 877.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Structure moulée par injection
  • Compatible avec tous les gels précoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
  • Faibles volumes de tampon
Spécification
Spécification
Mini-système PAGE tétrade Verti-Gel
Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 0,75 mm, 4 plaques, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm, 4 cassettes, 8 tampons
4
250 à 1 200 ml
75 x 80 mm
Moulé par injection
Peignes de 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
190 x 130 x 150 mm